Przejdź do
SRP0341
cKit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CD117, KIT, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
53.5 kDa
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
53.5 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... KIT(3815)
General description
Human Kit ( GenBank Accession No. NM_000222), amino acids 544-976 with N-terminal His-tag, MW=50 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Other Notes
One unit is defined as the amount of enzyme that will phosphorylate 1 nmol of tyrosine substrate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0238SRP0351WH0003815M2
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
clone 6F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥60% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
-
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
technique(s)
inhibition assay: suitable, activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
inhibition assay: suitable, activity assay: suitable
technique(s)
western blot: 1-5 μg/mL, indirect ELISA: suitable
mol wt
53.5 kDa
mol wt
74 kDa
mol wt
62 kDa
mol wt
-
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)