Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3140,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
assay
≥60% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
37.5 kDa (MEP50), 73 kDa (PRMT5)
packaging
pkg of 20 μg
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.02 mg/mL
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRMT5(10419)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| Gene Information human ... PRMT5(10419) | Gene Information human ... PRMT5(10419) | Gene Information human ... PRMT6(55170) | Gene Information human ... PRMT1(3276) |
| assay ≥60% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥50% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in FreeStyle™ 293-F cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in FreeStyle™ 293-F cells | recombinant expressed in E. coli |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PRMT5/MEP50 Active human
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?