Przejdź do
SML3812
Asunaprevir
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Asunaprevir, BMS650032, 3-Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-valyl-(4R)-4-[(7-chloro-4-methoxy-1-isoquinolinyl)oxy]-N-{(1R,2S)-1-[(cyclopropylsulfonyl)carbamoyl]-2-vinylcyclopropyl}-L-prolinamide, ASV, BMS 650032, BMS-650032
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
872,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H46ClN5O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
748.29
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
872,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@@H](C(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)N[C@@]2(C[C@H]2C=C)C(=O)NS(=O)(=O)C3CC3)OC4=NC=C(C5=C4C=C(C=C5)Cl)OC)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C35H46ClN5O9S/c1-9-19-16-35(19,31(44)40-51(46,47)22-11-12-22)39-28(42)25-15-21(49-29-24-14-20(36)10-13-23(24)26(48-8)17-37-29)18-41(25)30(43)27(33(2,3)4)38-32(45)50-34(5,6)7/h9-10,13-14,17,19,21-22,25,27H,1,11-12,15-16,18H2,2-8H3,(H,38,45)(H
InChI key
XRWSZZJLZRKHHD-QGQNBIQGSA-N
Biochem/physiol Actions
Asunaprevir (ASV; BMS-650032) jest aktywnym doustnie, silnym i selektywnym inhibitorem proteazy NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) (HCV NS3/4A IC50 = 0.7 nM; GBV-B NS3/4A IC50 = 21 µM, IC50 >5 µM przy użyciu 11 ludzkich proteaz serynowych i cysteinowych), który celuje w kompleks proteazy NS3/4A z wysokim powinowactwem (Ki = 0,4 i 0,24 nM, przy użyciu odpowiednio genotypów 1a (H77) i 1b (J4L6S)). ASV hamuje replikację HCV w kulturach (IC50 = 1-4 nM/replikon genotypów 1 i 4, 67 nM-1,162 µM/replikon genotypów 2 i 3, >12 μM przeciwko panelowi innych wirusów RNA).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SBR00074
description
≥98% (HPLC)
description
≥99% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Asunaprevir
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
target_organs
Liver
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)