Przejdź do
SML3744
Ac-FLTD-CMK
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
N-acetyl-Phe-Leu-Thr-Asp-chloromethylketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H37ClN4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
569.05
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Ac-FLTD-CMK is a selective gasdermin D (GSDMD) clevage inhibitor (IC50 = 46.7 nM, 329 nM, 1.49 μM, respectively, against GSDMD clevage by human caspase-1, -5, -4 in cell-free enzymatic assays) that suppresses pyroptosis downstream of both canonical and noncanonical inflammasomes, as well as reduces IL-1β release following activation of the NLRP3 inflammasome in macrophages (10 μM 4h post 200 ng/mL LPS and 0.5h before ATP or nigericin). Ac-FLTD-CMK selectively blocks GSDMD clevage by inflammatory caspases without affecting apoptotic caspases (caspase-3 IC50 >100 μM) or apoptosis.
Selective gasdermin D (GSDMD) clevage inhibitor that suppresses NLRP3 inflammasome activation and downstream pyroptosis.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0429SML1418C8749
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
powder
form
powder
form
film or powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
colorless to light yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)