Przejdź do
SML3709
Tosufloxacin tosylate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-(3-Amino-1-pyrrolidinyl)-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, A 64730, A-61827, T 3262
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15F3N4O3·C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Synthetic fluoroquinolone broad spectrum antibiotic
Tosufloxacin tosylate is a synthetic fluoroquinolone broad spectrum antibiotic. Tosufloxacin potently inhibits bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV. Tosufloxacin is indicated for the treatment of various infections such as skin, respiratory, urinary, gynecologic, ophthalmologic, otolaryngologic, dental infections.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0015N9890N1230000
Norfloxacin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N1230000
Norfloxacin
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)