Przejdź do
SML3611
Rubusoside
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(4α)-13-(β-D-Glucopyranosyloxy)-kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H50O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
642.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -37 to -47°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C=C1[C@@]2(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C[C@]4(C1)CC[C@]5([H])[C@](C)(C(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)=O)CCC[C@@]5(C)[C@]4([H])CC2
InChI
1S/C32H50O13/c1-15-11-31-9-5-18-29(2,7-4-8-30(18,3)28(41)44-26-24(39)22(37)20(35)16(12-33)42-26)19(31)6-10-32(15,14-31)45-27-25(40)23(38)21(36)17(13-34)43-27/h16-27,33-40H,1,4-14H2,2-3H3/t16-,17-,18+,19+,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,29-,30-,31-,32+/m1/
InChI key
YWPVROCHNBYFTP-OSHKXICASA-N
Biochem/physiol Actions
Natural next generation sugar substitute; exhibits antiangiogenic and antiallergic properties
Rubusoside is a natural next generation sugar substitute isolated from Rubus suavissimus S. Lee. Rubusoside exhibits antiangiogenic and antiallergic properties. It can be used as a solubilizing agent for assorted biologically active agents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3544PHL80078S3572
Rubusoside phyproof® Reference Substance
PHL80078
Rubusoside
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubusoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)