Przejdź do
SML3585
PSB-CB5
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5H-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazin-3(2H)-one, 2-[[3-[(4-chlorophenyl)methoxy]phenyl]methylene]-6,7-dihydro-, (2Z)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17ClN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.88
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N2C(SCCC2)=N/C1=C\C3=CC(OCC4=CC=C(C=C4)Cl)=CC=C3
InChI key
XJBQRMOGMULGPP-PDGQHHTCSA-N
Biochem/physiol Actions
PSB-CB5 is a potent and selective GPR18 antagonist that inhibits Δ9-THC-induced GPR18 β-arrestin recruitment (IC50 = 279 nM; [THC] = EC50 = 7.5 μM) with no potency against human GPR55 (IC50 >10 μM) and little or no affinity toward human CB2 and CB1 (Ki = 4.03 μM & >10 μM, respectively).
Potent and selective GPR18 antagonist with little or no potency towrd human GPR55, CB1 or CB2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0775SML1290SML1058
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)