Przejdź do
SML3448
Propidium monoazide
≥98% (HPLC), Fluorescent DNA cross-linker, powder
Synonim(y):
3-Amino-8-azido-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridium dichloride, Propidium monoazide dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
742,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32N6·Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.49
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Propidium monoazide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
red to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(C=C3)N)[N+](CCC[N+](CC)(C)CC)=C2C4=CC=CC=C4.[Cl-].[Cl-]
InChI key
NUMTTYQOTJKZSE-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Propidium derivative that allows light-induced crosslinkage to DNA for highly selective live-dead cells analysis by PCR or fluorescence microscopy.
Propidium monoazide (PMA) is a propidium derivative with an azide group that allows crosslinkage to DNA upon light exposure. PMA is only permeable to bacteria with compromised membrane integrity, making it highly selective for sick/dying/dead cells over healthy cells. PMA is typically added to cell samples (50 μM for 1-15 min in the dark) prior to cross-linking induction (650-W halogen light source), washing and DNA extraction. Due to its higher charge, PMA (+2) is less permeant to live cells and more selective than ethidium monoazide/EMA (+1) for dead cells. The stained cells can also be viewed and analyzed by fluorescence microscopy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3576P4170SML3664
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
red to black
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)