Przejdź do
SML3447
GO289
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-5-Bromo-2-methoxy-4-((3-(methylthio)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-4-ylimino)methyl)phenol, 5-Bromo-2-methoxy-4-[[[3-(methylthio)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]imino]methyl]phenol, GO 289, GO-289
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15BrN4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
GO289 is a highly potent and selective casein kinase CK2 (CKII) inhibitor (IC50 = 7 nM/CK2, 13 μM/PIM2, >50 μM/CLK2; <50% inhibition of CK1α/δ/γ and 56 other kinases at 5 μM) that targets CK2-specific residues (CK2α V66, M163, and H160) with more overall interactions at the CK2 ATP-binding pocket than TBB, DMAT & CX-4945. GO289 selectively inhibits cellular CK1 substrates phosphorylation (0.8-8 μM; HEK293T, U2OS), including clock proteins PER2, CRY1, CLOCK & BMAL1, and displays circadian period-lengthening (Bmal1-dLuc USOS EC50 = 3.3 μM) as well as growth inhibitory potency in CK2-dependent human renal cell carcinoma (RCC) cultures.
Potent and highly selective CK2 (CKII) inhibitor with circadian period-lengthening and cancer growth inhibitory efficacy in human renal cell carcinoma cultures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1259SML3584SML2751
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)