Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 600,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24ClN3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
457.99
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
ML-SA5 is a potent TRPML cation channel agonist that activates whole-endolysosomal TRPML1 (ML1) currents in DMD myoblasts at a higher potency than ML-SA1 (EC50 = 285 nM vs 10 μM). ML-SA5 ameliorates muscular dystrophy in mdx, but not ML1-knockout, mice in vivo (2 or 5 mg/kg/day i.p.) by facilitating sarcolemma repair, thereby reducing skeletal and cardiac muscle damage with no apparent toxicity to the animals.
Potent TRPML1 cation channel agonist that ameliorates muscular dystrophy in mdx, but not ML1-KO, mice and with a higher potency than ML-SA1.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?