Przejdź do
SML3301
cisVZ185
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,4S)-N-(2-(5-(4-(2,6-Dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-4-yl)benzyl)piperazin-1-yl)pentyloxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-((S)-2-(1-fluorocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide, Cis-VZ 185, Cis-VZ-185, Cis-VZ185, VZ 185 inactive control, VZ 185 negative control, VZ-185 inactive control, VZ185 inactive control, VZ185 negative control
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H67FN8O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
995.21
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NCC1=C(OCCCCCN2CCN(CC3=C(OC)C=C(C(C4=C5C=NC=C4)=CN(C)C5=O)C=C3OC)CC2)C=C(C=C1)C6=C(C)N=CS6)[C@H]7N(C([C@@H](NC(C8(F)CC8)=O)C(C)(C)C)=O)C[C@@H](O)C7
InChI key
ZAGCLFXBHOXXEN-ZLGHNAGESA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive cis-isomer of and the negative control for the potent and selective PROTAC BRD7/9 degrader VZ185.
cisVZ185 is the inactive cis-isomer of and the recommended negative control for the potent and selective dual BRD7 and BRD9 degrader VZ185.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2934SML3159SML3239
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)