Przejdź do
SML3245
dCBP-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[7-(difluoromethyl)-3,4-dihydro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1(2H)-quinolinyl]-1-[1-[15-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]-1-oxo-4,7,10,13-tetraoxapentadec-1-yl]-4-piperidinyl]-1,4,6,7-tetrahydro-N-methyl-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
870,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H63F2N11O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1028.11
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCC(CC1)N2N=C(C3=C2CCN(C3)C(NC)=O)N4C5=C(CCC4)C=C(C6=CN(N=C6)C)C(C(F)F)=C5)CCOCCOCCOCCOCCNC7=CC=C(C8=C7)C(N(C8=O)C9C(NC(CC9)=O)=O)=O
InChI
1S/C51H63F2N11O10/c1-54-51(70)61-17-11-41-40(31-61)47(62-14-3-4-32-26-37(33-29-56-59(2)30-33)38(46(52)53)28-43(32)62)58-64(41)35-9-15-60(16-10-35)45(66)12-18-71-20-22-73-24-25-74-23-21-72-19-13-55-34-5-6-36-39(27-34)50(69)63(49(36)68)42-7-8-44(65)57-48(42
InChI key
ILVRLRGBSSFKIE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent and selective bifunctional PROTAC degrader of CREB-binding protein (CBP) and p300 (p300/CBP)
dCBP-1 is a highly potent and selective bifunctional PROTAC degrader of CREB-binding protein (CBP) and p300 (p300/CBP) that potently inhibits enhancer-mediated transcription. dCBP-1 induces complete loss of p300/CBP in multiple cellular models of multiple myeloma.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2978SML3285SML2911
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)