Przejdź do
SML3242
MR6-31-2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-Chlorobenzyl)benzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one, 2-[(4-Chlorophenyl)methyl]-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10ClNOSe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.65
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CC2=CC=C(Cl)C=C2)[Se]C3=CC=CC=C31
InChI
1S/C14H10ClNOSe/c15-11-7-5-10(6-8-11)9-16-14(17)12-3-1-2-4-13(12)18-16/h1-8H,9H2
InChI key
XZWKXIFLMYRVTK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CNS penetrant potent inhibitor of SARS-CoV-2 Mpro that bind at the Mpro catalytic site
MR6-31-2, a CNS penetrant ebselen analog, is a potent inhibitor of SARS-CoV-2 Mpro that bind at the Mpro catalytic site. MR6-31-2 donates a selenium atom, forming a covalent bond and blocking the histidine-Cys catalytic dyad. It exhibits good neuroprotective effects and low cytotoxicity in cell-based and mouse models of motor neuron disease. MR6-31-2 covalently binds to A4V superoxide dismutase-1 (SOD1) and promotes its thermal stability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1728SML0745SML3585
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)