Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H33NO3 ·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.07
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SG-005, a tetrandrine derivative, is a potent and selective inhibitor of two-pore channel 2 (TPC2) that exhibits antiproliferative properties against cancer cells.
potent and selective inhibitor of two-pore channel 2 (TPC2) that exhibits antiproliferative properties against cancer cells
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description >98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?