Przejdź do
SML3185
CGP 48664 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-2-(4-carbamimidoyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)hydrazine-1-carboximidamide dihydrochloride, (E)-2-[4-(Aminoiminomethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene]hydrazinecarboximidamide dihydrochloride, 4-Amidino-1-indanone-2′-amidinohydrazone dihydrochloride, 4-Amidinoindan-1-one-2?-amidinohydrazone dihydrochloride, CGP 48664A dihydrochloride, CGP48664 dihydrochloride, CMA 48664 dihydrochloride, SAM486A dihydrochloride, Sardomozide dihydrochlorid, Sardomozide dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
671,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N6 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(C1=CC=CC2=C1CC/C2=N\NC(N)=N)=N.Cl.Cl
InChI
1S/C11H14N6/c12-10(13)8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)16-17-11(14)15/h1-3H,4-5H2,(H3,12,13)(H4,14,15,17)/b16-9+
InChI key
CYPGNVSXMAUSJY-CXUHLZMHSA-N
Biochem/physiol Actions
CGP 48664 (SAM486A; Sardomozide) is a polyamine (PA) biosynthesis inhibitor (73% and 97% downregulation of murine leukemia L1210 cellular spermidine and spermine, respectively, by 0.5 μM Sardomozide in 4 days) that targets the rate-limiting enzyme S-adenosylmethionine decarboxylase (AdoMetDC, SAMDC, AMD1) in a potent (IC50 = 5 nM against rat AMD1) and selective manner with little or no inhibitory efficacy toward diamine oxidase or ornithine decarboxylase (IC50 = 18 μM and >50 μM against rat DAO and ODC, respectively). CGP 48664 effectively inhibits the proliferation of murine (GI50 = 0.5 μM against L1210 in 4 days) and human cancer cell lines in cultures (GI50 from 0.26 to 0.6 μM in 5 days; GI50 = 0.8 μM against human melanoma SK MEL-24 in 10 days) and suppresses the growth of murine and human tumor xenografts in mice in vivo (ED50 ≤0.5 mg/kg i.p.). CGP 48664 (Sardomozide) potently inhibits growth of PFA ependymoma cells.
Potent and selective S-adenosylmethionine decarboxylase (AdoMetDC, SAMDC, AMD1) inhibitor with anti-cancer efficacy both in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3289SML0807SML0276
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: >15 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)