Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 770,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N4O · HCl
Masa cząsteczkowa:
400.94
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -41 to -51°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Silny i selektywny negatywny modulator allosteryczny (NAM) metabotropowego receptora glutaminianu 1 (mGlu1).
VU0469650 jest penetrującym mózg, silnym i selektywnym metabotropowym modulatorem allosterycznym (NAM) receptora glutaminianu 1 (mGlu1). VU0469650 selektywnie hamuje indukowany glu napływ Ca2+ w ludzkim HEK 293A z ekspresją mGluR1 (EC50 = 99 nM z [Glu] = EC20 przez 1,9 min, a następnie EC100 przez 1,7 min; nieaktywny wobec komórek wyrażających ludzki mGlu2-8 przy 10 μM) bez powinowactwa do panelu 68 klinicznie istotnych GPCR, kanałów jonowych, kinaz i transporterów. Wcześniejsze podanie VU0469650 myszom in vivo (60 mg/kg i.p.) moduluje aktywność przeciwpsychotyczną PAM receptora muskarynowego M4 VU0467154 i agonisty M1/M4 ksanomeliny.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?