Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
, Faint Brown to dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCOCC3)c1c2n[o]nc2c(cc1)N
InChI
1S/C10H12N4O2/c11-7-1-2-8(10-9(7)12-16-13-10)14-3-5-15-6-4-14/h1-2H,3-6,11H2
InChI key
LWCSTSZSZFUHAT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Compound 11 (CP11) is an orally active and brain-penetrant delta-secretase (δ-secretase; AEP) inhibitor that selectively blocks AEP (IC50 = 710 nM) but not other related cysteine proteases (Caspase-3/-8 IC50 = 31.86/86.71 μM, Cathepsin-S/-L IC50 >200 μM) via a dual active site-directed and allosteric mode of inhibition. CP11 inhibits Pala cellular AEP activity in cultures (IC50 = 800 nM) and improves cognitive functions in murine models of Alzheimer′s disease (AD) in vivo (10 mg/kg tau P301S or 5xFAD mice via daily p.o.) by reducing tau and APP cleavage, ameliorating synapse loss and augmenting long-term potentiation.
Orally active, brain-penetrant, selective delta-secretase (δ-secretase; AEP) inhibitor that improves cognitive functions in murine models of Alzheimer′s disease (AD).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: ≥3 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL |
| color , Faint Brown to dark red | color white | color white to tan | color white |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?