Przejdź do
PHL89609
Cinobufagin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
14,15β-Epoxy-3β,16β-dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide 16-acetate, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,16β-diol-14,15β-epoxy 16-acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
988,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H34O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.54
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
988,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2OC(C)=O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6
InChI
1S/C26H34O6/c1-14(27)31-22-21(15-4-7-20(29)30-13-15)25(3)11-9-18-19(26(25)23(22)32-26)6-5-16-12-17(28)8-10-24(16,18)2/h4,7,13,16-19,21-23,28H,5-6,8-12H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22-,23-,24+,25-,26-/m1/s1
InChI key
SCULJPGYOQQXTK-OLRINKBESA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89587SML3135PHL82516
Cinobufagin phyproof® Reference Substance
PHL89609
Cinobufagin
Bufalin phyproof® Reference Substance
PHL89587
Bufalin
Digitoxin phyproof® Reference Substance
PHL82516
Digitoxin
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinobufagin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)