Przejdź do
SML1816
ABC44
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinecarboxylic acid hexahydro-1,3-dioxo-7-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]imidazo[1,5-a]pyrazin-2-yl ester, 7-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl)-1,3-dioxohexahydroimidazo[1,5-a]pyrazin-2(3H)-yl 4-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
389,30 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H40N6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
389,30 zł
Cena katalogowa458,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1OC(N2CCN(C3=CC=C(OC)C=C3)CC2)=O)C(CN(CC4CCN(CC5=CC=CC=C5)CC4)CC6)N6C1=O
InChI
1S/C31H40N6O5/c1-41-27-9-7-26(8-10-27)34-16-18-35(19-17-34)31(40)42-37-29(38)28-23-33(15-20-36(28)30(37)39)22-25-11-13-32(14-12-25)21-24-5-3-2-4-6-24/h2-10,25,28H,11-23H2,1H3
InChI key
YHRQLTHMALGXOG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ABC44 is a cell-active, potent and selective inhibitor of palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT-1).
Cell-active, potent and selective inhibitor of palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT-1)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2410SML1643SML1932
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)