Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23N7O5 · xC2H4O2
Masa cząsteczkowa:
405.41 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Taltirelin (TA-0910) is a thyrotropin-releasing hormone (TRH) mimetic with greatly enhanced brain-penetration, oral activity and stability. Taltirelin shortens the duration of pentobarbital-induced sleep (0.3-3 mg/kg po. or 0.03-0.3 mg/kg iv.), antagonizes reserpine-induced hypothermia (1 or 3 mg/kg po. or 0.1-0.3 mg/kg ip.), and enhances the spontaneous motor activity (30 mg/kg po.) in mice in vivo, while TRH produces these effects at about 100 times higher doses.
Thyrotropin-releasing hormone (TRH) mimetic with greatly enhanced brain-penetration, oral activity, stability and in vivo efficacy than TRH.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to off-white | color - | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?