Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 703,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18Cl3N5O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.14
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
703,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].Clc1c(cc(c(c1)Cl)OCCCON2C(N=C(N=C2N)N)(C)C)Cl.[H+]
InChI
1S/C14H18Cl3N5O2.ClH/c1-14(2)21-12(18)20-13(19)22(14)24-5-3-4-23-11-7-9(16)8(15)6-10(11)17;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H4,18,19,20,21);1H
InChI key
VOTSDCGUYAGUNS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent P. falciparum dihydrofolate reductase (pfDHFR) inhibitor.
WR99210 is a potent inhibitor of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase (pfDHFR), which is a major malarial drug target. It has subnanomolar potency for the wild type, double mutant and quadruple mutant dihydrofolate reductases.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?