Przejdź do
SML2951
SGC-CK2-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(5-(3-Cyano-7-(cyclopropylamino)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-ylamino)-2-methylphenyl)propionamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21ncc(c2nc(cc1NC4CC4)Nc3cc(c(cc3)C)NC(=O)CC)C#N
InChI key
YKDZIFFKQUNVHH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor with potent cellular activity, but no antiproliferation efficacy in HCT116 or U-87 MG cancer cultures.
SGC-CK2-1 is a potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor (CK2α/CK2α′ IC50 = 4.2/2.3 nM by cell-free enzyme assay; DYRK2 IC50 = 440 nM, IC50≥3.4 μM against 465 other kinases). Unlike less specific CK2 inhibitors, SGC-CK2-1 shows no antiproliferation activity in HCT116 or U-87 MG cancer cultures (up to 10 μM) despite its potent cellular activity (CK2α/CK2α′ IC50 = 36/16 nM by cellular NanoBRET assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0235P0040SML1979
PP1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0040
PP1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)