Przejdź do
SML2917
BAY 36-7620
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3aS,6aS)-5-Methylene-6a-(naphthalen-2-ylmethyl)hexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-1-one, (3aS,6aS)-6a-Naphtalen-2-ylmethyl-5-methyliden-hexahydro-cyclopenta[c]furan-1-one, (3aS,6aS)-Hexahydro-5-methylene-6a-(2-naphthalenylmethyl)-1H-cyclopenta[c]furan-1-one, BAY36-7620
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -43 to -35°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C1C[C@@](CC2=CC3=C(C=C2)C=CC=C3)(C(OC4)=O)[C@]4([H])C1
InChI
1S/C19H18O2/c1-13-8-17-12-21-18(20)19(17,10-13)11-14-6-7-15-4-2-3-5-16(15)9-14/h2-7,9,17H,1,8,10-12H2/t17-,19+/m1/s1
InChI key
CVIRWLJKDBYYOG-MJGOQNOKSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY36-7620 is a non-competitive, potent and selective metabotropic glutamate mGlu1 receptor (mGluR1) antagonist (IC50 = 160 nM against 0.1 μM (EC50) Glu-stimulated IP) with inverse agonist activity (IC50 = 380 nM with 36-44% basal IP inhibition at 10 μM). BAY36-7620 exhibits neuroprotective (0.01 and 0.03 mg/kg/h, iv. infusion during 4h post acute subdural hematoma induction in rats; triple 0.03-3 mg/kg bolus iv. 0, 2 & 4 h post middle cerebral artery occlusion in rats) and anticonvulsive (MED = 10 mg/kg, iv. immediately after pentylenetetrazole-induced convulsions in mice) efficacy in vivo.
Non-competitive, potent and selective metabotropic glutamate mGlu1 receptor (mGluR1) antagonist with neuroprotective and anticonvulsive efficacy in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0181SML1936SML3425
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)