Przejdź do
SML2874
CAY10583
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4′-[[(1-Oxopentyl)phenylamino]methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4′-{[pentanoyl(phenyl)amino]methyl}-1,1′-biphenyl-2-carboxylic acid, CAY 10583
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
402,90 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
1632,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.47
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
402,90 zł
Cena katalogowa474,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc2ccc(cc2)c3c(cccc3)C(=O)O)(c1ccccc1)C(=O)CCCC
InChI
1S/C25H25NO3/c1-2-3-13-24(27)26(21-9-5-4-6-10-21)18-19-14-16-20(17-15-19)22-11-7-8-12-23(22)25(28)29/h4-12,14-17H,2-3,13,18H2,1H3,(H,28,29)
InChI key
IUJTVDNJFPZYBL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CAY10583 is a potent and selective full agonist for Leukotriene B4 receptor type 2 (BLT2). CAY10583 promotes wound healing and cell proliferation in cultured intestinal epithelial cells.
potent and selective full agonist for Leukotriene B4 receptor type 2 (BLT2)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1179SML2281SML0927
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)