1604541
USP
R-enancjomer rywaroksabanu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(R)-5-Chloro-N-({2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl} methyl)thiophene-2-carboxamide
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
rivaroxaban
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1
Klucz InChI
KGFYHTZWPPHNLQ-CQSZACIVSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)