Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16ClN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.82
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)c2[o]nc(c2)[C@H](Oc3[n](c(nn3)c4ccncc4)C)C
InChI
1S/C19H16ClN5O2/c1-12(16-11-17(27-24-16)14-4-3-5-15(20)10-14)26-19-23-22-18(25(19)2)13-6-8-21-9-7-13/h3-12H,1-2H3/t12-/m1/s1
InChI key
SXWHYTICXCLKDG-GFCCVEGCSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD2066 is an orally bioavailable, brain penetrant, selective and potent negative allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5). AZD2066 exhibited satisfactory efficacy in patients suffering from neuropathic pain with mechanical hypersensitivity.
orally bioavailable, brain penetrant, selective and potent negative allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to light brown | color white to light brown | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?