Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł 347,65 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9F6NO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
347,65 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(O)(C(F)(F)F)c1ccc(cc1)N[S](=O)(=O)c2[s]ccc2
InChI
1S/C13H9F6NO3S2/c14-12(15,16)11(21,13(17,18)19)8-3-5-9(6-4-8)20-25(22,23)10-2-1-7-24-10/h1-7,20-21H
InChI key
LZWUNZRMANFRAO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SR3335 is a selective partial inverse agonist against the retinoic acid receptor-related orphan receptor ROR-alpha (RORα LBD Ki = 220 nM) that selectively inhibits the constitutive transactivation activity of RORα (IC50 = 480 nM), but not RORβ, RORγ or LXRα, by cell-based reporter assays without affinity toward other RORs. SR3335 effectively suppresses HepG2 cellular RORα target genes expression (5 μM) and improves pyruvate tolerance in DIO mice in vivo (15 mg/kg bid. Ip.) by suppressing gluconeogenesis.
Selective retinoic acid receptor-related receptor RORα partial inverse agonist that improves pyruvate tolerance in DIO mice in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?