Przejdź do
SML1778
SR0987
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Chloro-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxy-2-propanyl)phenyl)benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
389,30 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10ClF6NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.70
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
389,30 zł
Cena katalogowa458,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(O)(C(F)(F)F)c1ccc(cc1)NC(=O)c2c(cccc2)Cl
InChI key
IZVBONMVWLTLNT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SR0987 is a cell-permeable SR1078 analog with ~6-fold improved agonist potency toward T-cell-specific retinoic acid receptor-related orphan receptor ROR?t (EC50 ~800 nM in cell-based reporter assays) by targeting an allosteric pocket within the RORγt ligand-binding domain (LBD). In addition to upregulating RORγt target gene IL17A expression, SR0987 is shown to simultaneously downregulate surface immune checkpoint protein PD-1 expression by a yet unidentified mechanism among ex vivo differentiated murine TH17 cells, as well as PMA/ionophore-stimulated human Jurkat T cells and murine EL4 T lymphocytes.
SR0987 is a cell-permeable SR1078 analog with ~6-fold improved agonist potency.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0322G7423SML2820
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)