Przejdź do
SML2561
ML162
≥98% (HPLC), glutathione peroxidase inhibitor, powder
Synonim(y):
α-[(2-Chloroacetyl)(3-chloro-4-methoxyphenyl)amino]-N-(2-phenylethyl)-2-thiopheneacetamide, 2-Chloro-N-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-N-(2-oxo-2-(phenethylamino)-1-(thiophen-2-yl)ethyl)acetamide, BRD-5421, BRD5421, CID 3689413, ML 162, ML-162, Molecular Libraries 162
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
1462,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22Cl2N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ML162, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(N(c3cc(c(cc3)OC)Cl)C(=O)CCl)C(=O)NCCc2ccccc2
InChI
1S/C23H22Cl2N2O3S/c1-30-19-10-9-17(14-18(19)25)27(21(28)15-24)22(20-8-5-13-31-20)23(29)26-12-11-16-6-3-2-4-7-16/h2-10,13-14,22H,11-12,15H2,1H3,(H,26,29)
InChI key
UNVKYJSNMVDZJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Covalent phospholipid glutathione peroxidase (GPX4; GSHPx-4; PHGPx; snGPx; snPHGPx) inhibitor that induces ferroptosis.
ML162 is a small molecule that induces ferroptosis via covalent inhibition of cellular phospholipid glutathione peroxidase (GPX-4; GPX4; GSHPx-4; PHGPx; snGPx; snPHGPx). Synthetic lethality studies in cancer cultures identify contributing factors such as HRas(G12V) expression and fumarate hydratase (FH) deletion to ML162 sensitivity (IC50 = 25 nM & 35 nM, respectively, in BJeLR-HRas(G12V) & UOK262-FH-/- cultures).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2780SML0827SML1901
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to very dark brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)