Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł 303,45 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł 960,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
303,45 zł
Cena katalogowa357,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
alpha-NETA, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)CC[N+](C)(C)C.[I-]
InChI
1S/C16H20NO.HI/c1-17(2,3)12-11-16(18)15-10-6-8-13-7-4-5-9-14(13)15;/h4-10H,11-12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QZXMJYVXMZJOAO-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Originally identified as a substrate (ChA or choline)-noncompetitive, slowly reversible choline acetyltransferase inhibitor (human ChAT/BuChE/AChE IC50 = 88 nM/33.3 μM/48.6 μM; does not affect mAChRs, AChE, ChE, CrAT, ganglionic or skeletal muscular nAChRs), α-NETA is a fluorescent molecule (Ex 255 & 297 nm; Em 427 nm) also known for its trace amine-associated receptor 5 (TAAR5 EC50 = 150 nM) agonist and chemokine-like receptor-1 antagonist (IC50 = 375 nM; 7 nM chemerin-induced CMKLR1 β-ARR2 recruitment) potencies both in cultures and in animal disease models in vivo (3-20 mg/kg via ip. or sc. in rats & mice).
Potent ChAT inhibitor, TAAR5 agonist, CMKLR1 (ChemR23) antagonist with in vivo efficacies in animal disease models.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?