Przejdź do
SML0790
Iperoxo
≥98% (HPLC), Acetylcholine receptor agonist, powder
Synonim(y):
4-[(4,5-Dihydro-3-isoxazolyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-2-butyn-1-aminium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17IN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Iperoxo, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C9H14N2O2/c1-11(2)6-3-4-7-12-9-5-8-13-10-9/h5-8H2,1-2H3
InChI key
CADHNBBPGYVTOA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Iperoxo forms an important building block for the class of G protein-coupled receptors modulators. Iperoxo specifically binds to the orthosteric site of the muscarinic acetylcholine receptor. It has a higher efficacy than the endogenous agonist acetylcholine.[1]
Iperoxo is a muscarinic acetylcholine receptor superagonist.
Iperoxo is a muscarinic acetylcholine receptor superagonist. The pEC50 values for G-protein activation by acetylcholine and iperoxo in CHO cells expressing recombinant human M2 receptors are 7.6 and 10.1, respectively.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0652SML2226SML2731
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)