Merck
SML2548
MS094
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[Methyl[[4-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-pyrrol-3-yl]methyl]amino]-ethanol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(CCO)CC1=CNC=C1C2=CC=C(OC(C)C)C=C2
InChI
1S/C17H24N2O2/c1-13(2)21-16-6-4-14(5-7-16)17-11-18-10-15(17)12-19(3)8-9-20/h4-7,10-11,13,18,20H,8-9,12H2,1-3H3
InChI key
GNAKYUUZAXUXKB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive control probe for PRMT inhibitor MS023
MS094 i an inactive control probe for PRMT inhibitor MS023. MS023 is a potent and selective chemical probe for Type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) 1,3,4,6,and 8, which are responsible for asymmetric dimethylation of arginine residues. MS023 is active in cells.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)