Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H19F3N4O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.92
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@](COC1=C(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)C=C(C=C1)C#N)(C3=CN=CN3C)C(C=C4)=CC=C4C#N.Cl
InChI key
YDYNOCJMVNXQKV-SNYZSRNZSA-N
Biochem/physiol Actions
ABT-100 is an orally available, highly potent and highly selective inhibitor of farnesyltransferase (FTase). ABT-100 exhibits broad spectrum antitumor activities in xenograft models.
orally available, highly potent and highly selective inhibitor of farnesyltransferase (FTase)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?