Przejdź do
SML2306
CTEP
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Chloro-4-((2,5-dimethyl-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)ethynyl)pyridine, 2-Chloro-4-[2-[2,5-dimethyl-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-imidazol-4-yl]ethynyl]pyridine, RO4956371
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
2371,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13ClF3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.77
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C#CC2=CC(Cl)=NC=C2)N=C(C)N1C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3
InChI
1S/C19H13ClF3N3O/c1-12-17(8-3-14-9-10-24-18(20)11-14)25-13(2)26(12)15-4-6-16(7-5-15)27-19(21,22)23/h4-7,9-11H,1-2H3
InChI key
GOHCTCOGYKAJLZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, orally active, potent and selective mGluR5 (mGlu5) negative allosteric modulator & inverse agonist.
CTEP (RO4956371) may be used as a therapeutic to reduce hippocampal long-term depression, protein synthesis, and audiogenic seizures in the fragile X mental retardation 1 (Fmr1) knockout mouse.[1]
CTEP is a high-affinity, orally active, potent and selective metabotropic glutamate receptor 5 (mGlu5 or mGluR5) negative allosteric modulator (NAM) and inverse agonist (human/mouse/rat mGlu5 Kd = 1.7/1.8/1.5 nM; IC50 against quisqualate stimulation = 6.4/16.8/8/8 by IP accumulation or 11.4/42/4/6.9 by Ca2+ mobilization using human/mouse/rat mGlu5 HEK293 transfectants; IC50 = 40.1 nM against constitutive IP level in human mGlu5 HEK293) with >1000-fold selectivity over 103 molecular targets, including all known mGluRs. CTEP is an excellent tool compound for long-term in vivo studies (in mice and rats) with good pharmacokinetic properties (B/P ratio = 2.6, oral bioavailability ~100%, T1/2 ~18 hrs post 4.5 mg/kg p.o. in mice) and reported to display 30- to 100-fold higher in vivo potency than MPEP and fenobam in two rodent behavioral models sensitive to antianxiety drugs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2650SML0187SML1761
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL protein, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)