Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 469,00 zł 398,65 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł 1275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.87
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
398,65 zł
Cena katalogowa469,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(C=C1NC(C2=CC=CC(S(N3CCCCC3)(=O)=O)=C2)=O)Cl
InChI key
GRZNJWNQXQKQQL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BDT001 is a selective negative allosteric modulator of Flt-3 receptor tyrosine kinase. It showed minimal binding to 25 diverse RTKs and 49 intracellular kinases. In primary cultures of adult DRG neurons, BDT001 reversed the potentiation of capsaicin-induced TRPV1 activation by FL, with a maximal effect at 1 μM. In a mouse study BDT001 alleviated nerve injury-induced peripheral neuropathic pain but had no effect on nociception in non-injured animals.
Negative allosteric modulator of Flt-3 receptor tyrosine kinase
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥14 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to light brown | color white to tan |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?