Przejdź do
SML2611
Bobcat339
≥98% (HPLC), TET1 and TET2 inhibitor, powder
Synonim(y):
1-([1,1′-Biphenyl]-3-yl)-4-amino-5-chloropyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-1-[1,1′-biphenyl]-3-yl-5-chloro-2(1H)-pyrimidinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
1453,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bobcat339, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N(C2=CC=CC(C3=CC=CC=C3)=C2)C=C1Cl)=O
InChI
1S/C16H12ClN3O/c17-14-10-20(16(21)19-15(14)18)13-8-4-7-12(9-13)11-5-2-1-3-6-11/h1-10H,(H2,18,19,21)
InChI key
QMGYGOOYCNTEQO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bobcat339 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of TET1 and TET2 [Ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase (TET) 1 and 2] that reduces content of 5-hydroxymethyl-cytosine (5hmC) in cultured neurons. Bobcat339 does not inhibit DNMT3a.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of TET1 and TET2
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1674SML2384SML2548
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)