Przejdź do
SML2597
Etrawiryna
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[4-amino-5-bromo-6-(4-cyjano-2,6-dimetylofenyloksy)-2-pirymidynylo]amino]benzonitryl, 4-[[6-amino-5-bromo-2-[(4-cyjanofenylo)amino]-4-pirymidynylo]oksy]-3,5-dimetylobenzonitryl, TMC125
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15BrN6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(nc(nc1Oc3c(cc(cc3C)C#N)C)Nc2ccc(cc2)C#N)N
InChI
1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)
InChI key
PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Etrawiryna jest nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI) drugiej generacji. Jest aktywna wobec wirusa HIV z mutacjami, które nadają oporność na dwa najczęściej przepisywane NNRTI pierwszej generacji, mutację K103N dla efawirenzu i Y181C dla newirapiny.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0002455Y00024571266835
Etravirine CRS (European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
Y0002455
Etravirine CRS
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etrawiryna
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)