Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5150,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
etravirine
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Brc1c(nc(nc1Oc3c(cc(cc3C)C#N)C)Nc2ccc(cc2)C#N)N
InChI
1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)
InChI key
PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Etravirine
- Etravirine Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description (European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description (European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| API family etravirine | API family - | API family etravirine | API family - |
| packaging pkg of 15 mg | packaging - | packaging pkg of 10 mg | packaging - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?