Przejdź do
SML2580
GNE-140
≥98% (HPLC), lactate dehydrogenase (LDH) inhibitor, powder
Synonim(y):
(6R)-3-[(2-Chlorophenyl)thio]-5,6-dihydro-4-hydroxy-6-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-6-(3-thienyl)-2(1H)-pyridinone, (R)-3-(2-Chlorophenyl)sulfanyl-6-(4-morpholinophenyl)-6-(3-thienyl)piperidine-2,4-dione, GNE 140, GNE140
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23ClN2O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
499.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GNE-140, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
InChI key
SUFXXEIVBZJOAP-RUZDIDTESA-N
Biochem/physiol Actions
Active site-targeting, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) inhibitor that affects glycolysis-dependent cancer proliferation & survival.
GNE-140 is an active site-targeting, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) inhibitor (LDH-A/B/C IC50 = 3/5/5 nM; LDH-A IC50 = 22 nM with mixed GNE-140 diastereomers; malate dehydrogenases MDH1/2 IC50 >10 μM; 301 kinases IC50 >1 μM) that reduces cellular lactate (IC50 = 670 nM; MIA PaCa-2) and upregulates pyruvate levels. GNE-140 affects glycolysis-dependent cancer proliferation (IC50 = 430 nM; MIA PaCa-2 & KP-2) & survival, but not oxidative phosphorylation (OXPHOS)-dependent growth. Due to rapid clearance, GNE-140 is ineffective against MIA PaCa-2 tumor growth with only transient lactate-reducing efficacy in tumor tissue in mice in vivo (100-400 mg/kg b.i.d. p.o.).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0929SML1415SML2312
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)