Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 693,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18BrIN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
541.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
693,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
IC1=CC=C(NC(N2CCC(N(C3=CC=CC(Br)=C3N4)C4=O)CC2)=O)C=C1
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1)
TH5487 is an inhibitor of 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1), which is part of the DNA base excision repair pathway. TH5487 as shown to inhibit OGG1-dependent proinflammatory gene expression by binding in the OGG1 active site, preventing OGG1 from engaging damaged DNA in vitro and in cells, resulting in decreased proinflammatory gene expression.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| form powder | form powder | form buffered aqueous solution | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?