Przejdź do
SML1697
OGG1 Inhibitor O8
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,4-Dichloro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6Cl2N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.13
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(NN)=O)SC2=CC=CC(Cl)=C21
InChI
1S/C9H6Cl2N2OS/c10-4-2-1-3-5-6(4)7(11)8(15-5)9(14)13-12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI key
HSSHUDKWJRJKPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Inhibition of 8-oxoguanine DNA glycosylase-1 (OGG1) can be used in monotherapy or in combination therapy to treat some types of cancer.[1]
Biochem/physiol Actions
OGG1 Inhibitor O8 is a potent inhibitor of 8-Oxoguanine DNA Glycosylase-1 (OGG1), part of the DNA base excision repair (BER) pathway that is becoming a drug target for cancer therapy.
OGG1 Inhibitor O8 is a potent inhibitor of 8-Oxoguanine DNA Glycosylase-1 (OGG1), part of the DNA base excision repair (BER) pathway that is becoming a drug target for cancer therapy. OGG1 Inhibitor O8 has an IC50 value of 220 nM and >100-fold selectivity for OGG1 relative to several other DNA repair glycosylases. O8 acts through the inhibition of Schiff base formation during OGG1 catalysis. It does not prevent DNA binding of OGG1 to a 7,8-dihydro-8-oxoguanine (8-oxo-Gua)-containing substrate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0021444967324413
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 12 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
color
white to beige
color
white to tan
color
white
color
yellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)