Przejdź do
SML2529
MDL-800
≥98% (HPLC), SIRT6 allosteric activator, powder
Synonim(y):
Methyl 2-(N-(5-bromo-4-fluoro-2-methylphenyl)sulfamoyl)-5-(3,5-dichlorophenylsulfonamido)benzoate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
531,00 zł
451,35 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16BrCl2FN2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
626.30
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
451,35 zł
Cena katalogowa531,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MDL-800, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(c(c1)C)N[S](=O)(=O)c2c(cc(cc2)N[S](=O)(=O)c3cc(cc(c3)Cl)Cl)C(=O)OC)Br
InChI
1S/C21H16BrCl2FN2O6S2/c1-11-5-18(25)17(22)10-19(11)27-35(31,32)20-4-3-14(9-16(20)21(28)33-2)26-34(29,30)15-7-12(23)6-13(24)8-15/h3-10,26-27H,1-2H3
InChI key
FKFQBYBODAKGOA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MDL-800 is a selective allosteric activator of SIRT6, a member of the SIRT deacetylase family that is responsible for deacetylation of histones H3K9Ac and H3K56ac and has tumor suppressor activity. MDL-800 increased the deacetylase activity of SIRT6 by up to 22-fold resulting in a decrease in H3K9Ac and H3K56Ac in hepatocellular carcinoma (HCC) cells, causing cell cycle arrest and inhibiting their proliferation. It also suppressed the growth of xenografts of the hepatocellular carcinoma cell line BEL7405.
SIRT6 allosteric activator
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2224SML2151SML0720
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
faint brown to dark red
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)