Przejdź do
SML2402
WYC-209
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
1173,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1173,00 zł
Cena katalogowa1380,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S1CCC(C)(C)C2=C1C=CC(C#CC3=NC=C(C(OCC)=O)C=N3)=C2
InChI key
LLMDAYVUHYVJSS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Synthetic retinoid with antiproliferative activity
WYC-209 is a synthetic retinoid with antiproliferative activity and better inhibition of cancer cell growth and proliferation than Tazarotene or ATRA (all-trans-retinoic acid). WYC-209 was shown to inhibit proliferation of malignant murine melanoma tumor-repopulating cells (TRCs) with an IC50 value of 190 nM and also inhibited proliferation of TRCs of human melanoma, lung cancer, ovarian cancer, and breast cancer in culture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5951SML0815SML2607
SW02
Sigma-Aldrich
S5951
SW02
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to light brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)