Przejdź do
SML2262
Ramelteon
Synonim(y):
Ramelteon solution, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno-[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, N-[2-[(8S)-1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide, TAK 375, TAK-375
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
optical activity
[α]/D -50 to -60°, c = 1.0 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(NCC[C@H]1C(C(CCO2)=C2C=C3)=C3CC1)=O
InChI
1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
YLXDSYKOBKBWJQ-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Ramelteon is a cell penetrant, potent and selective agonist at MT1/MT2 melatonin receptor that exhibits sleep-promoting properties. It is not binding to GABA receptor complex. Ramelteon is an analog of melatonin recently approved to treat insomnia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1979SML1217SML1992
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
optical activity
[α]/D -50 to -60°, c = 1.0 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)