Przejdź do
SML2259
Lapatinib
≥98% (HPLC), EGFR/ErbB1 and HER2/ErbB2 inhibitor, powder
Synonim(y):
Lapatinib, GD 2016, GSK 572016, GW-572016, GW572016, N-(3-Chloro-4-((3-fluorophenyl)methoxy)phenyl)-6-(5-(((2-(methylsulfonyl)ethyl)amino)methyl)-2-furanyl)-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-((3-fluorophenyl)methoxy)phenyl)-6-(5-((2-methylsulfonylethylamino)methyl)-2-furyl)quinazolin-4-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
285,00 zł
50 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1150,00 zł
977,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H26ClFN4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
581.06
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
285,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lapatinib, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(=O)(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3N=CN=C(C3=C2)NC4=CC=C(C(Cl)=C4)OCC5=CC=CC(F)=C5)O1)=O
InChI
1S/C29H26ClFN4O4S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35)
InChI key
BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Lapatinib acts as a dual tyrosine kinase inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR/ErbB1) and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2/ErbB2). It competes for its binding site on the tyrosine kinase domain with adenosine triphosphate (ATP). Lapatinib mediates has been studied in vitro in the inhibition of cell growth as well as and apoptosis induction in several human cancer cells such as breast, lung, vulva, gastric, and head and neck cancer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2632SML0870G3545
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 9 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Gene Information
human ... EGFR(1956), ERBB2(2064)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lapatinib
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Lact.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)