Przejdź do
SML2196
Zotarolimus
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(42S)-42-Deoxy-42-(1H-tetrazol-1-yl)rapamycin, ABT-578
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
994,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H79N5O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
966.21
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CC[C@@H](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@H](C([C@H](OC)[C@@H](/C(C)=C/[C@@H](C)C1=O)O)=O)C)C)O2)[C@]2(O)C(C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@H]([C@H](C)C[C@@H]4CC[C@H](N5N=NN=C5)[C@H](OC)C4)C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C52H79N5O12/c1-31-16-12-11-13-17-32(2)43(65-8)28-39-21-19-37(7)52(64,69-39)49(61)50(62)56-23-15-14-18-41(56)51(63)68-44(34(4)26-38-20-22-40(45(27-38)66-9)57-30-53-54-55-57)29-42(58)33(3)25-36(6)47(60)48(67-10)46(59)35(5)24-31/h11-13,16-17,25,30-31,33-35,37-41,43-45,47-48,60,64H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,32-17+,36-25+/t31-,33-,34-,35-,37-,38+,39+,40+,41+,43+,44+,45-,47-,48+,52-/m1/s1
InChI key
CGTADGCBEXYWNE-JUKNQOCSSA-N
Biochem/physiol Actions
Rapamycin analog with immunosuppressant and anti-proliferative activity used in coronary stents
Zotarolimus (ABT-578) is a semi-synthetic rapamycin analog with immunosuppressant and anti-proliferative activity. It binds to the FKBP12 binding protein, which subsequently binds to the mammalian target of rapamycin (mTOR) causing cell cycle arrest in the G1 phase. Zotarolimus was designed to be used for delivery from drug-eluting coronary stents to prevent restenosis.
Zotarolimus is a second generation Drug Eluting Stent (DES).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2282SML078794687
Everolimus analytical standard
Supelco
94687
Everolimus
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥75.0% (qNMR)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)