Przejdź do
SML2184
Chlorowodorek kewetryny
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Kevetrin hydrochloride, 4-Isothioureidobutyronitrile hydrochloride, Carbamimidothioic acid 3-cyanopropyl ester hydrochloride, NSC 525990 HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
1130,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.67
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1130,50 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(SCCCC#N)=N.Cl
InChI
1S/C5H9N3S.ClH/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;/h1-2,4H2,(H3,7,8);1H
InChI key
NCXJZJFDQMKRKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Kevetrin jest aktywatorem/stabilizatorem białka supresorowego p53 typu dzikiego w ludzkich komórkach raka płuc i raka jajnika, który indukuje zatrzymanie cyklu komórkowego i apoptozę. Dodatkowo Kevetrin obniża poziom onkogennego zmutowanego białka p53 w komórkach raka jajnika OVCAR-3. Kevetrin hamuje wzrost guza w modelu ksenoprzeszczepu raka jajnika.
Stabilizator p53 typu dzikiego
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2716SML1637SML2672
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)