Przejdź do
SML1225
Indisulam
≥98% (HPLC), carbonic anhydrase inibitor, powder
Synonim(y):
N-(3-chloro-1H-indol-7-yl)-4-sulfamoylbenzenesulfonamide, N1-(3-Chloro-1H-indol-7-yl)-1,4-benzenedisulfonamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
639,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12ClN3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Indisulam, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to pink
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CNC2=C1C=CC=C2NS(C3=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C3)(=O)=O
InChI
1S/C14H12ClN3O4S2/c15-12-8-17-14-11(12)2-1-3-13(14)18-24(21,22)10-6-4-9(5-7-10)23(16,19)20/h1-8,17-18H,(H2,16,19,20)
InChI key
SETFNECMODOHTO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Indisulam is a carbonic anhydrase inibitor and Antitumor CDK inhibitor.
Indisulam is a carbonic anhydrase inibitor and Antitumor CDK inhibitor. Indisulam targets the G1 phase of the cell cycle by depleting cyclin E. inducing p53 and p21, and inhibiting CDK2, causing a blockade in the G1/S transition.
Indisulam is synthetic sulfonamide compound. In vitro and in vivo studies point out that indisulam prevents retinoblastoma protein phosphorylation. Also, it inhibits cyclins A and B1 activity. Indisulam is known to promote apoptosis. Indisulam is a potent inhibitor of cellular dehydrogenases and thus, is likely to interfere with metabolic pathways such as malate-aspartate shuttle, glycolysis and gluconeogenesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1679G1918SML0412
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to pink
color
white to beige
color
-
color
light orange to dark orange
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)