Przejdź do
SML2094
BIBO 3304 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
BIBO3304, N-[(1R)-1-[[[[4-[[(Aminocarbonyl)amino]methyl]phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl]-a-phenyl-benzeneacetamide trifluoroacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
823,00 zł
699,55 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H35N7O3 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
529.63 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
699,55 zł
Cena katalogowa823,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H](CCCNC(=N)N)C(=O)NCc3ccc(cc3)CNC(=O)N)C(=O)C(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C29H35N7O3/c30-28(31)33-17-7-12-24(26(37)34-18-20-13-15-21(16-14-20)19-35-29(32)39)36-27(38)25(22-8-3-1-4-9-22)23-10-5-2-6-11-23/h1-6,8-11,13-16,24-25H,7,12,17-19H2,(H,34,37)(H,36,38)(H4,30,31,33)(H3,32,35,39)/t24-/m1/s1
InChI key
TVMJSGGZULFVCZ-XMMPIXPASA-N
Biochem/physiol Actions
BIBO 3304 is a highly potent and selective NPY Y1 receptor antagonist that inhibits food intake induces by NPY (neuropeptide Y) or fasting in rodents. BIBO3304 eliminates NPY effects on fear extinction retrieval in rats.
Highly potent and selective NPY Y1 receptor antagonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2497SML1928S4451
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
film, lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated, protect from light
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)