Merck
SML1928
UM-164 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[6-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-[2-methyl-5-[[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino]phenyl]-5-thiazolecarboxamide trifluoroacetate salt
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H31F3N8O3S · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
640.68 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN(CC1)CCN1C2=CC(NC3=NC=C(C(NC4=CC(NC(C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)=O)=CC=C4C)=O)S3)=NC(C)=N2
InChI
1S/C30H31F3N8O3S/c1-18-6-7-22(37-27(43)20-4-3-5-21(14-20)30(31,32)33)15-23(18)38-28(44)24-17-34-29(45-24)39-25-16-26(36-19(2)35-25)41-10-8-40(9-11-41)12-13-42/h3-7,14-17,42H,8-13H2,1-2H3,(H,37,43)(H,38,44)(H,34,35,36,39)
InChI key
ANEBQUSWQAQFQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
UM-164 is a potent dual c-Src/p38 kinase inhibitor that exhibits potent anti-TNBC activity in xenograft models. UM-164 inhibits p38 kinase and binds to an inactive c-Src conformation. UM-164 has a high therapeutic index in vivo.
potent dual c-Src/p38 kinase inhibitor that exhibits potent anti-TNBC activity
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)